903450
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(α,β,γ-13C3,α-amino-15N)
≥98 atom %, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C7H1215NNO4
Poids moléculaire :
228.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom %
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[13C]([13CH]([15NH2])[13CH2]C(C1=CC=CC(O)=C1N)=O)=O
Clé InChI
VCKPUUFAIGNJHC-IUPFVMHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable