634565
Lithium perchlorate
battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lithium cloricum, Perchloric acid, lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
236 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 106.4 g/L at 20 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.