809934
Ethyl methyl carbonate
battery grade, 99.9%, acid <10 ppm, H2O <10ppm
Synonyme(s) :
Carbonic acid ethyl methyl ester, EMC, Methyl ethyl carbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Acid content: <10 ppm
Pureté
99.9%
Forme
liquid
Humidité
<10 ppm
Impuretés
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
Point d'ébullition
101 °C
Pf
-55 °C
Densité
1.01 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
CCOC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C
Les clients ont également consulté
Articles
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.