631531
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
204-208 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1cc(Br)c(N)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8BrNO2/c1-4-2-5(8(11)12)7(10)6(9)3-4/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves