Principaux documents
617156
Sigma-Aldrich
Benzoic acid-d
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
121-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i/hD
Clé InChI
WPYMKLBDIGXBTP-DYCDLGHISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable