Principaux documents
546658
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-4-methylthiophenecarboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
85-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
Clé InChI
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable