Key Documents
616842
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-1,2-d2)
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CHDCHD)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
130-145 °C (lit.)
Changement de masse
M+2 (per repeating unit)
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3