Key Documents
489190
Sigma-Aldrich
Eicosane-d42
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated eicosane
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)18CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
220 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Changement de masse
M+42
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2
Clé InChI
CBFCDTFDPHXCNY-ILDSYVRBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Ruixin Xu et al.
The Science of the total environment, 720, 137470-137470 (2020-04-25)
Particulate matter originated from traffic has attracted major interest over the last few years. The semi-volatile organic component of the particles may evaporate with dispersion away from the emission source, creating vapour which may oxidise to form secondary organic aerosol.