Documents
616567
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Description
Packaged as gram of solution
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentration
85 % (w/w) in H2O
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable