Principaux documents
608114
Sigma-Aldrich
L-Proline-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid-13C5,15N, L-Proline-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5H915NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13C@@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-XAFSXMPTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Charles N Zawatsky et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 744857-744857 (2021-10-16)
Scleroderma, or systemic sclerosis, is a multi-organ connective tissue disease resulting in fibrosis of the skin, heart, and lungs with no effective treatment. Endocannabinoids acting via cannabinoid-1 receptors (CB1R) and increased activity of inducible NO synthase (iNOS) promote tissue fibrosis