Documents
606618
Sigma-Aldrich
Toluene-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methyl(benzene-13C6)
About This Item
Formule linéaire :
13C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.920 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-WBJZHHNVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C