A propos de cet article
Formule linéaire :
13C6H5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.96
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
refractive index
n
bp
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
QARVLSVVCXYDNA-IDEBNGHGSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)