Principaux documents
604844
Sigma-Aldrich
L-Tryptophan-(indole ring-2-13C)
98 atom % 13C, 96% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC10H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Essai
96% (CP)
Activité optique
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1[13cH][nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-XJBDPXLPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3