Key Documents
604208
Sigma-Aldrich
tert-Butyl bromoacetate-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH2CO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
50 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.328 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4H2,1-3H3/i4+1
Clé InChI
BNWCETAHAJSBFG-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup