Principaux documents
603481
Sigma-Aldrich
Ethanol-1-13C
95% in H2O, 99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH313CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
47.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Concentration
95% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.362 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.00 °C - closed cup