Key Documents
609870
Sigma-Aldrich
Ethanol-18O
95 atom % 18O
Synonyme(s) :
Ethyl alcohol-18O
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH218OH
Poids moléculaire :
48.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CC[18OH]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i3+2
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-YZRHJBSPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup