593125
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
Synonyme(s) :
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Forme
solid
Poids mol.
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
Pf
>300 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Clé InChI
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable