591009
2-Propylacrylic acid
99%
Synonyme(s) :
α-Propylacrylic acid, 2-Methylenepentanoic acid, Propacrylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Contient
150 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
165-188 °C (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup