Outils de polymérisation
Un polymère est un matériau constitué d'un grand nombre de sous-unités répétées, appelées monomères. La polymérisation est une réaction chimique de monomères permettant de former des chaînes ou des réseaux de polymères. Les progrès des technologies de polymérisation ont propulsé le développement de polymères avec des structures et des propriétés de plus en plus complexes, permettant de nouvelles recherches dans les domaines du biomédical, de l'énergie et de l'électronique. Les propriétés et les performances des polymères dépendent beaucoup des types de monomères et des outils et méthodes de polymérisation utilisés pour la synthèse.
Nous fournissons une large sélection d'outils de polymérisation pour répondre aux différents besoins de vos recherches :
|
|
Notre offre complète de monomères permet de synthétiser une grande variété de polymères de structures, compositions et propriétés différentes. Notre offre est organisée par groupes fonctionnels ; les principales catégories de monomères sont les acryliques, les alcools, les époxydes et les amines.
Products
Polymérisation radicalaire contrôlée
La polymérisation radicalaire contrôlée (PRC) permet de mieux contrôler le poids moléculaire du polymère, la répartition des poids moléculaires, la fonctionnalité et la composition. La PRC permet de développer des polymères bien définis avec les propriétés souhaitées. Elle peut être utilisée avec une large gamme de monomères vinyliques pour fabriquer des polymères de diverses propriétés pour différentes applications.
Il existe trois techniques de PRC principales :
- La polymérisation radicalaire par transfert d'atomes (ATRP, atom transfer radical polymerization)
- La polymérisation par transfert de chaîne réversible par addition-fragmentation (RAFT, reversible addition/fragmentation chain transfer)
- La polymérisation médiée par le nitroxyde (NMP, nitroxide-mediated polymerization)
Nous proposons une gamme complète de monomères vinyliques et norbornènes, d'agents de RAFT, d'agent d'ATRP et d'initiateurs de NMP pour différents types de polymérisations radicalaires contrôlées. Vous trouverez des revues techniques et des informations complémentaires sur chaque méthode dans notre guide intitulé "Controlled Radical Polymerization Guide".
Ressources produits apparentées
- Brochure: Controlled Radical Polymerization Handbook
- Article: Evaluation of RAFT Agents
- Applications: Free Redical Initiators
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
The supply of low cost, high purity and effective Reversible addition−fragmentation chain-transfer (RAFT) Agents is the essential element in the industrial implementation of RAFT polymerization technology.
- Article: RAFT- Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Nitroxide-mediated Radical
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator
- Polymerization (NMP) Approach
Block copolymer synthesis using a commercially available nitroxide-mediated radical polymerization (NMP) initiator