Key Documents
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-16,16,16-d3
99 atom % D
Synonyme(s) :
Cetyl bromide-16,16,16-d3, Hexadecyl bromide-16,16,16-d3
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CH2)14CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Point d'ébullition
190 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
16-18 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
Clé InChI
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup