Key Documents
588113
Sigma-Aldrich
Propionaldehyde-2,2-d2
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
2,2-Dideuteropropanal
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Point d'ébullition
46-50 °C (lit.)
Pf
-81 °C (lit.)
Densité
0.832 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i2D2
Clé InChI
NBBJYMSMWIIQGU-CBTSVUPCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup