Key Documents
491365
Sigma-Aldrich
2-Butanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated 2-butanone, MEK-1,1,1,3,3-D5, Methyl-d3 ethyl-1,1-d2 ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD2COCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352138
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.860 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-PDWRLMEDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup