577766
Molybdenumhexacarbonyl
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.1 (vs air)
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
solid
solid
Produit purifié par
sublimation
Pertinence de la réaction
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
156 °C (lit.)
Pf
150 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Clé InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.