A propos de cet article
Formule linéaire :
Mo(CO)6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.00
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
237-713-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidervapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
mp
147-152 °C (decomposition)
density
1.96 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Mo].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI key
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects