547352
mono-tert-Butyl succinate
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
51-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Clé InChI
PCOCFIOYWNCGBM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-succinyl-L,L-diaminopimelic acid (SDAP)
- H3K9TSu (histone H3 lysine 9 thiosuccinyl) peptide
- tert-butyl 4-oxo-4-(4-tritylpiperazin-1-yl)butanoate
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup