526533
4-Methyl-1-naphthoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
179-181 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SIVYRLBDAPKADZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-methyl-1-propyl-3-(4-methyl-1-naphthoyl)indole, JWH-148
- 4-methyl-1-naphthylcarbinol
- 1,4-dioxan-2-yl 4-methyl-1-naphthoate
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable