Principaux documents
526037
Sigma-Aldrich
Cyclopentanecarboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
Cyclopentanealdehyde, Cyclopentanecarbaldehyde, Cyclopentyl aldehyde, Cyclopentylformaldehyde, Formylcyclopentane
About This Item
Formule linéaire :
C5H9CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Contient
0.1% hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4430 (lit.)
pb
140-141 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
VELDYOPRLMJFIK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Cyclopentanecarboxaldehyde can be prepared from cyclohexene, via copper-catalyzed oxidation with persulfate.[1] It can also be synthesized from mercuric sulfate and cyclohexene.[2]
Application
Cyclopentanecarboxaldehyde may be used in the synthesis of:
  • D,L-trans-2-cyclopentylmethylene-1-nitroso-1-(2-hydroxycyclohexyl)hydrazine[3]
  • ethyl 5-cyclopentyl-5-hydroxy-2-pentenoate[4]
  • ethyl 3-cyclo entyl-3-hydroxy-2-vinylpropanoate[4]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Mechanism of oxidation of the 2-hydroxycyclohexyl radical to cyclopentanecarbaldehyde by copper ions in aqueous solutions.
Masarwa M, et al.
Inorganic Chemistry, 30(8), 1849-1854 (1991)
Cyclopentanecarboxaldehyde.
Grummitt O, et al.
Organic Syntheses, 26-26 null
2-Hydroxycyclohexylhydrazines. II. 1 Reaction with Nitrous Acid.
Taguchi T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(5), 1104-1106 (1964)
The Synthesis of Some δ-Lactones of α,β,δ-Trihydroxy Acids1.
English Jr J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(2), 615-618 (1951)