523755
2,3,5,6-Tetramethyl-p-phenylenediamine
electronic grade, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
3,6-Diaminodurene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Pureté
99% trace metals basis
Pf
150-155 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(C)c(N)c(C)c(C)c1N
InChI
1S/C10H16N2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h11-12H2,1-4H3
Clé InChI
WCZNKVPCIFMXEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3