514004
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Synonyme(s) :
Β-D-Glycopyranosyl azide, 1-Azido-1-deoxy-beta-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
60-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
KSRDTSABQYNYMP-VFUOTHLCSA-N
Application
- 1,2,3-triazole-containing (1-azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside) complex by reacting with propagylglycine and sodium ascorbate via copper-catalyzed click chemistry approach.
- D-glucose-mercaptoacetyl triglycine (MAG3) derivative applicable as a potent tumor diagnosis agent.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable