Principaux documents
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Synonyme(s) :
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
Pf
54-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
Clé InChI
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.