Principaux documents
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Synonyme(s) :
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
70-75 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable