Principaux documents
491179
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-d12
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,6-Hexane-d12-diamine, Hexamethylene-d12-diamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NCD2(CD2)4CD2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-LBTWDOQPSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup