Key Documents
489514
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Triolein-carboxyls-13C3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
888.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
235-240 °C/18 mmHg
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
Clé InChI
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable