333751
Potassium cyanide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[K]C#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i2+1;
Clé InChI
YUZRZFQHUCKACF-CGOMOMTCSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Thyroid
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable