48809
Geranyllinalool
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
3,7,11,15-Tetramethyl-1,6,10,14-hexadecatetraen-3-ol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.490
Densité
0.885 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,11,13,15,21H,1,8-10,12,14,16H2,2-6H3/b18-13+,19-15+
Clé InChI
IQDXAJNQKSIPGB-HQSZAHFGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter