183962
2,3-Dihydrobenzofuran
99%
Synonyme(s) :
Coumaran
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
188-189 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1Cc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
HBEDSQVIWPRPAY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter