Key Documents
487716
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methylpentanoic-1-13C acid sodium salt
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Ketoisocaproic-1-13C acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic-1-13C acid
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CO13CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Na+].CC(C)CC(=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i6+1;
Clé InChI
IXFAZKRLPPMQEO-NWZHYJCUSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable