480142
4-Phenoxyphenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Pf
141-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OB(O)c1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11BO3/c14-13(15)10-6-8-12(9-7-10)16-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15H
Clé InChI
KFXUHRXGLWUOJT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the Suzuki-Miyaura coupling reaction to synthesize aryl derivatives via C-C bond formation by reacting with different aryl halides over a palladium catalyst.
- To prepare 1-phenoxy-4-(trifluoromethyl)benzene via oxidative trifluoromethylation using Chan-Lam-type reaction conditions.
- To synthesize evobrutinib, a potent Bruton′s tyrosine kinase (BTK) inhibitor.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable