478865
Zirconium tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
≥99.99%
Synonyme(s) :
Zr(TMHD)4
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
Pf
332-339 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Zr](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/4C11H20O2.Zr/c4*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h4*7,12H,1-6H3;/q;;;;+4/p-4/b4*8-7-;
Clé InChI
MLSNEJQSDZMDFZ-DNSQIVDOSA-J
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.