Principaux documents
473146
Sigma-Aldrich
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol)
solid
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
degree of polymerization ~1
Température de transition
Tg 92 °C
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(O)cc1.C2CC3C4CCC(C4)C3C2
InChI
1S/C10H12.C7H8O.C4H8/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-4(2)3/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2-5,8H,1H3;1H2,2-3H3
Clé InChI
UQQYHXZNSYZMEN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) is a sterically hindered phenol.[1]
Application
Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol) may be used as an antioxidant.[2]
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Development and preparation of high?performance thermoplastic vulcanizates based on blends of natural rubber and thermoplastic polyurethanes.
Kalkornsurapranee E, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 128(4), 2358-2367 (2013)
Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives (2007)
Questions
  1. Is polymer material is butylated.
    1 answer
    1. 473146 is the butylated Poly(dicyclopentadiene-co-p-cresol)