Merck
Polymères hydrophobes
Gouttelettes d'eau sur un polymère superhydrophobe bleu
Les polymères hydrophobes, ou polymères résistant à l'eau, sont des matériaux qui ne sont pas solubles dans l'eau ou les autres solvants polaires. Ils englobent notamment les acryliques, les époxys, le polyéthylène, le polystyrène, le poly(chlorure de vinyle), le polytétrafluoroéthylène, le polydiméthylsiloxane, les polyesters et les polyuréthanes. Nos polymères hydrophobes peuvent servir de revêtements, d'adhésifs, de fibres, de films et de plastiques techniques. Ils sont aussi beaucoup employés comme polymères biomédicaux dans les greffes vasculaires, les implants, la découverte de médicaments (drug discovery) et les applications ophtalmiques.
Vous êtes peut-être à la veille d'une avancée majeure grâce à notre gamme complète de polymères hydrophobes, classés d'après leur nature chimique et les fonctionnalités de leurs monomères.
Pour en savoir plus
Ressources produits apparentées
  • Material Matters™ Publication Registration
    Material Matters™ is a publication dedicated to addressing your research needs in materials science and nanotechnology. The issues, published quarterly, are thematic in content and feature technical reviews by leading experts. In addition, application notes and relevant products and services are highlighted.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Polymères acryliques
Les acryliques englobent divers polymères du type acrylique, acrylonitrile, acrylamide et anhydride maléique. Ces homopolymères et copolymères peuvent être rigides ou flexibles, et hydrophiles ou hydrophobes. La plupart de ces polymères sont thermoplastiques et peuvent prendre la forme que l'on désire grâce à un procédé thermique. C'est la raison pour laquelle ils sont couramment utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les fibres polymères.
Polymères du type éther
Les éthers comportent une fonctionnalité éther dans leur chaîne principale. Ils ont tendance à être flexibles et procurent une résistance aux chocs. De nombreux polyéthers possèdent des groupements fonctionnels aux extrémités de leurs chaînes et permettent de préparer des polymères de plus haut poids moléculaire. De ce fait, ils peuvent aussi être considérés comme des macromonomères, et sont couramment utilisés dans la préparation de polyesters et de polyuréthanes. Les polymères et oligomères du type poly(propylène glycol) (DOWANOL®) font partie de cette catégorie.
Polymères fluorocarbonés
Les polymères fluorocarbonés sont des matériaux uniques, dans le sens où ils ne sont pas "mouillés" par les matières hydrophiles ou hydrophobes. Ils possèdent de très faibles coefficients de frottement et des propriétés de résistance chimique et thermique exceptionnelles. Leur copolymères peuvent être travaillés à chaud plus facilement que le poly(tétra-fluoroéthylène).
Polymères du type polystyrène
Le polystyrène et ses copolymères ont d'importantes applications comme les films, les mousses et les composants structuraux. Les copolymères contenant des monomères du type diène sont réticulés pour améliorer leurs propriétés physiques et générer des élastomères thermoplastiques. Le film de polystyrène est hautement transparent aux rayonnements visibles et possède un fort indice de réfraction.
Polymères du type poly(chlorure de vinyle)
Le poly(chlorure de vinyle) (PVC) est souvent fortement plastifié afin d'améliorer sa rhéologie en vue de traitements à chaud. Il est extrêmement sensible à la dégradation par les UV et les fortes températures, c'est pourquoi on lui ajoute souvent des stabilisants.
Polymères du type poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP)
La poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) est un polymère polaire présentant d'excellentes propriétés filmogènes et adhésives. Elle est communément utilisée dans la formulation de laques pour les cheveux et de crèmes pour les mains, ainsi que dans l'industrie textile en raison de son affinité pour de nombreuses matières colorantes. La PVP est biocompatible et a servi de substitut du plasma sanguin, même si cette application disparaît peu à peu.