Documents
458945
Sigma-Aldrich
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Pinacolborane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in THF
Point d'ébullition
65-67 °C
Densité
0.887 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
Clé InChI
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup