Key Documents
455393
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
1.495 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(10)3-6(5)8(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
OEYHURRIOWWRMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Robert T Jacobs et al.
Future medicinal chemistry, 3(10), 1259-1278 (2011-08-24)
Human African trypanosomiasis, caused by the kinetoplastid parasite Trypanosoma brucei, affects thousands of people across sub-Saharan Africa, and is fatal if left untreated. Treatment options for this disease, particularly stage 2 disease, which occurs after parasites have infected brain tissue