442690
Lithium formate monohydrate
98%
Synonyme(s) :
Formic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals and lumps
Chaîne SMILES
[Li+].[H]O[H].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Li.H2O/c2-1-3;;/h1H,(H,2,3);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
RDAKCPVJSPEDON-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable