439681
Sodium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Sodium monoiodide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
661 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable