229911
Sodium iodide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable (MS-laser desorption/ionization (LDI-MS))
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
661 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable