427144
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~275,000 by GPC, average Mn ~107,000, pellets
Synonyme(s) :
PVDF
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
15 mmHg ( 32 °C)
Niveau de qualité
Forme
pellets
Indice de fusion
7-20 g/10 min (230°C/12.5kg)
Poids mol.
average Mn ~107,000
average Mw ~275,000 by GPC
Résistance à l'impact
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
Constante diélectrique
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
Dureté
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
Indice de réfraction
n20/D 1.42
ASTM D 3835
17,500-21,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
Température de transition
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 166-170 °C (ASTM D 3418)
Solubilité
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
Densité
1.78 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
Clé InChI
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable