Key Documents
424889
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) heptafluorobutyrate dimer
97%
Synonyme(s) :
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
About This Item
Formule linéaire :
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1057.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: rhodium
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Application
Recently used in the catalytic preparation of macrocycles and in the efficient synthesis of chiral β-substituted (E)-crotylsilanes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 118, 7865-7865 (1996)
Tetrahedron Letters, 36, 8723-8723 (1996)