Documents
226475
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
(Phenylthio)ethylene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.21
Numéro Beilstein :
969970
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.599 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Clé InChI
GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenyl vinyl sulfide was used in the synthesis of 2-fluoropyridinyl-6-oxy- precursors.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Laurent Debien et al.
Organic letters, 15(24), 6250-6253 (2013-11-26)
2-Fluoropyridinyl-6-oxy- precursors derived from phenyl vinyl sulfide react with radicals generated from xanthates via an addition-elimination process to furnish the corresponding vinyl sulfides in good yields. This convergent method is operationally simple and enables a straightforward synthesis of the difficult