Documents
419982
Sigma-Aldrich
Triethyl(trifluoromethyl)silane
98%
Synonyme(s) :
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3SiCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.27
Numéro Beilstein :
4242161
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.382 (lit.)
Point d'ébullition
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
32.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Eun Jin Cho et al.
Science (New York, N.Y.), 328(5986), 1679-1681 (2010-06-26)
The trifluoromethyl group can dramatically influence the properties of organic molecules, thereby increasing their applicability as pharmaceuticals, agrochemicals, or building blocks for organic materials. Despite the importance of this substituent, no general method exists for its installment onto functionalized aromatic